Tisk…

Sulfid antimonitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

229466-50G 229466-5G
SIAL229466-50GEA 25160 CZK
SIAL229466-50G SIAL229466-5G
Sulfid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid antimonitý
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR