Tisk…
Kyselina dusičná 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
225711-475ML
SIAL225711-475MLEA 6550 CZK
SIAL225711-475ML
Kyselina dusičná 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,I