Tisk…

4,4'-Dimethylbenzophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

225274-10G
SIAL225274-10GEA 2540 CZK
SIAL225274-10G
4,4'-Dimethylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017214
CAS číslo: 611-97-2
EINECS: 210-287-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR