Tisk…
Uhličitan sodný ≥99.5% ACS
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
223530-1KG
SIAL223530-1KGEA 0 CZK
SIAL223530-1KG
Uhličitan sodný ≥99.5% ACS
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 854 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596