Tisk…

α,α,α,3-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

219371-25G
SIAL219371-25GEA 1550 CZK
SIAL219371-25G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
MDL Number: MFCD00000382
CAS číslo: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR