Tisk…

Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

217913-100G 217913-25G 217913-5G
SIAL217913-100GEA 16320 CZK
SIAL217913-100G SIAL217913-25G SIAL217913-5G
Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR