Tisk…

Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Antimony pentachloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

215171-1KG 215171-250G 215171-50G
SIAL215171-1KGEA 10950 CZK
SIAL215171-1KG SIAL215171-250G SIAL215171-50G
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011213
CAS číslo: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR