Tisk…

Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

21102-1KG-F 21102-25KG-F
SIAL21102-1KG-FEA 1990 CZK
SIAL21102-1KG-F SIAL21102-25KG-F
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR