Tisk…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
19929-1G-F
SIAL19929-1G-FEA 12550 CZK
SIAL19929-1G-F
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD03094718
CAS číslo: 625471-18-3