Tisk…

4-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

196525-100G 196525-25G
SIAL196525-100GEA 5440 CZK
SIAL196525-100G SIAL196525-25G
4-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®
4-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
MDL Number: MFCD00000102
CAS číslo: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR