Tisk…

Cyanamide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

187364-100G 187364-250G 187364-25G 187364-5G
SIAL187364-100GEA 7200 CZK
SIAL187364-100G SIAL187364-250G SIAL187364-25G SIAL187364-5G
Cyanamide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Vzorec: CH₂N₂
MDL Number: MFCD00007572
CAS číslo: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2923
ADR: 8,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR