Tisk…

Phenol-[D₆], Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

176060-1G 176060-5G
SIAL176060-1GEA 5270 CZK
SIAL176060-1G SIAL176060-5G
Phenol-[D₆], Sigma-Aldrich®
Phenol-[D₆]
Vzorec: C₆D₅OD
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13127-88-3
EINECS: 236-063-8
UN: 1671
ADR: 6.1,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR