Tisk…

1,2,4-Trihydroxybenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

173401-1G 173401-5G
SIAL173401-1GEA 2200 CZK
SIAL173401-1G SIAL173401-5G
1,2,4-Trihydroxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxybenzene
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 362 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002198
CAS číslo: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR