Tisk…

6-Chloropurine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine

M-Clarity™ quality level = MQ100

161179-5G
SIAL161179-5GEA 1850 CZK
SIAL161179-5G
6-Chloropurine, Sigma-Aldrich®
6-Chloropurine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154.56
Bod varu: 185…192 °C (2 mmHg)
Bod tání: 178…179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075825
CAS číslo: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 13,02180

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR