Tisk…

Naftalen, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

147141-1KG 147141-5KG 147141-25G 147141-3KG
SIAL147141-1KGEA 2310 CZK
SIAL147141-1KG SIAL147141-5KG SIAL147141-25G SIAL147141-3KG
Naftalen, Sigma-Aldrich®
Naftalen
Vzorec: C₁₀H₈
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…82 °C
Hustota: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001742
CAS číslo: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR