Tisk…

Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 3-Methylbutyraldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ100

146455-100ML 146455-2.5L 146455-25ML 146455-500ML
SIAL146455-100MLEA 781 CZK
SIAL146455-100ML SIAL146455-2.5L SIAL146455-25ML SIAL146455-500ML
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 0 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007014
CAS číslo: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR