Tisk…

Benzyl thiocyanate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

13929-100G
SIAL13929-100GEA 1690 CZK
SIAL13929-100G
Benzyl thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzyl thiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…41 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001832
CAS číslo: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41511091eb62f9adf0f8d0fbe89337f2b40c935e&vid=f7e8db4fbe8805c579bb9497e3e5383739d22afb&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR