Tisk…
6-Chloro-2-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
136786-25G
SIAL136786-25GEA 2130 CZK
SIAL136786-25G
6-Chloro-2-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO
MDL Number: MFCD00006278
CAS číslo: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1