Tisk…

(±)-2-Methyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

129976-10G
SIAL129976-10GEA 4280 CZK
SIAL129976-10G
(±)-2-Methyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-3-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Bod varu: 128 °C (1013 hPa)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,8383 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004567
CAS číslo: 565-67-3
EINECS: 209-286-3
UN: 2282
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR