Tisk…

2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

129240-25G 129240-5G
SIAL129240-25GEA 11820 CZK
SIAL129240-25G SIAL129240-5G
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Bod varu: 119 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8387 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004463
CAS číslo: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR