Tisk…

(4-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

124664-100G
SIAL124664-100GEA 0 CZK
SIAL124664-100G
(4-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…49 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR