Tisk…

1-Bromo-3-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

124036-100G
SIAL124036-100GEA 2240 CZK
SIAL124036-100G
1-Bromo-3-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000568
CAS číslo: 108-37-2
EINECS: 203-575-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR