Tisk…

4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

119695-10G 119695-50G
SIAL119695-10GEA 2080 CZK
SIAL119695-10G SIAL119695-50G
4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 159 °C
MDL Number: MFCD00002535
CAS číslo: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR