Tisk…
4-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
11585-5G-F
SIAL11585-5G-FEA 3360 CZK
SIAL11585-5G-F
4-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
4-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
MDL Number: MFCD00234183
CAS číslo: 7418-65-7