Tisk…
ethylpropionát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
112305-1L 112305-25ML 112305-500ML
SIAL112305-1LEA 1830 CZK
SIAL112305-1L SIAL112305-25ML SIAL112305-500ML
ethylpropionát, Sigma-Aldrich®
ethylpropionát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009308
CAS číslo: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878