Tisk…
Methyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
06985-10G
SIAL06985-10GEA 6500 CZK
SIAL06985-10G
Methyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 120 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 148…152 °C
Hustota: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017102
CAS číslo: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5