Tisk…

Rat Recombinant M-CSF (from E. coli)

Dodavatel: Shenandoah Biotechnology

300-33-100UG 300-33-10UG 300-33-1MG 300-33-500UG
SHBT300-33-100UGEA 19930 CZK
SHBT300-33-100UG SHBT300-33-10UG SHBT300-33-1MG SHBT300-33-500UG
Rat Recombinant M-CSF (from E. coli)
Proteiny

Macrophage colony stimulating factor (M-CSF) is a hematopoietic growth factor that is widely produced by a variety of cells. M-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells into monocyte and macrophage cell types. M-CSF also acts through the colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R) to modulate processes involved in immunology, bone metabolism, fertility, and pregnancy.


  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable


Upozornení: For research use only.

Objednat

Produktová specifikace

Název proteinu/peptidu M-CSF
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma CSF-1|mgI-IM
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine
Druhy Rat
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Identifikační číslo genu Q8JZQ0
Sekvence MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP
Bez obsahu proteázy N
Bez obsahu živočichů N
Bez nukleáz N
Bez nosiče Y
Bez obsahu endotoxinů N
Úroveň endotoxinů Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
Biologická aktivita Bioactivity Assay: NFS-60 Proliferation, ED₅₀ ≤10 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
Čistota ≥95%
Třída RUO
Formulace 10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
Molekulární hmotnost 18,1/36,2 kDa
Pokyny pro rekonstituce Sterile water at 0,1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C
Transportní teplota RT
Testované aplikace Bioassay

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR