Tisk…

Mouse Recombinant IL-31 (from E. coli)

Dodavatel: Shenandoah Biotechnology

200-71-100UG 200-71-10UG 200-71-1MG 200-71-500UG
SHBT200-71-100UGEA 19930 CZK
SHBT200-71-100UG SHBT200-71-10UG SHBT200-71-1MG SHBT200-71-500UG
Mouse Recombinant IL-31 (from E. coli)
Proteiny

Interleukin 31 (IL-31) is an immunoregulatory cytokine that is expressed by activated type 2 T helper (Th2) cells. IL-31 signals through a heterodimer receptor consisting of the IL-31 Receptor A (IL-31RA) and the oncostatin M receptor (OSMR), which are expressed on monocytes, epithelial cells, and keratinocytes. IL-31 promotes allergic reactions and inflammatory skin diseases.


  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable


Upozornení: For research use only.

Objednat

Produktová specifikace

Název proteinu/peptidu IL-31
Environmentally Preferable
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine
Druhy Mouse
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Identifikační číslo genu Q6EAL8
Sekvence MTCSLSFGAP ISKEDLRTTI DLLKQESQDL YNNYSIKQAS GMSADESIQL PCFSLDREAL TNISVIIAHL EKVKVLSENT VDTSWVIRWL TNISCFNPLN LNISVPGNTD ESYDCKVFVL TVLKQFSNCM AELQAKDNTT C
Bez obsahu proteázy N
Bez obsahu živočichů N
Bez nukleáz N
Bez nosiče Y
Bez obsahu endotoxinů N
Úroveň endotoxinů Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
Biologická aktivita Bioactivity: No biological activity data is available at this time
Čistota ≥95%
Třída RUO
Formulace 10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
Molekulární hmotnost 15,7 kDa
Pokyny pro rekonstituce Sterile water at 0,1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C
Transportní teplota RT

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR