Tisk…
Jars, with slip lid
Dodavatel: SEMADENI
1992 1991 3998 1993 1997 2962 3395
216-3160EA 429 CZK
216-3160 SEMA1991 SEMA3998 SEMA1993 SEMA1997 SEMA2962 SEMA3395
Jars, with slip lid
Nádoby Nádoby víceúčelové
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904