Tisk…

Peroxid vodíku 30%, Reagent Grade

Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí

HI01362500
SCARHI01362500EA 0 CZK
SCARHI01362500
Peroxid vodíku 30%, Reagent Grade
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR