Tisk…

2-Propanol, Multisolvent® for HPLC

Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí

AL03212500
SCARAL03212500EA 0 CZK
SCARAL03212500
2-Propanol, Multisolvent® for HPLC
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR