Tisk…
Lid for Cans, PP
Dodavatel: RIXIUS
8-4100-65
RIXI8-4100-65EA 687 CZK
RIXI8-4100-65
Lid for Cans, PP
Uzávěry Uzávěry bezpečnostní a uzávěry bezpečnostní na odpad
Screw lids made of white coloured plastic PP.
  • Opening thread 65 mm
  • Without foam insert
  • Complete emptying possible
Suitable for cylindrical wide-neck containers.