Tisk…
Kultivační láhve ( Meplat láhve), nízká
Dodavatel: RIXIUS
10600005022OSV 10601005022OSV 1-0601-0250-28 1-0601-0250-22 1-0601-0500-28 1-0601-1000-28 1-0601-0100-22 10600010022OSV 10600025022OSV 1-0600-0050-22 1-0600-0100-22 1-0600-0250-22 1-0601005022 1-0601-010022W 1-0601-025022W 1-0601-025028W 1-0601-050028W 1-0601-100028W
RIXI10600005022OSVEA 8190 CZK
RIXI10600005022OSV RIXI10601005022OSV RIXI1-0601-0250-28 RIXI1-0601-0250-22 RIXI1-0601-0500-28 RIXI1-0601-1000-28 RIXI1-0601-0100-22 215-4665 215-4666 215-4738 215-4739 215-4740 215-4741 215-4742 215-4743 215-4744 215-4745 215-4746
Kultivační láhve ( Meplat láhve), nízká
Láhve Láhve skleněné
Čiré nebo jantarové sklo s černým PP uzávěrem nebo bez něj.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Osmihranný, plochý tvar s kulatým závitem podle DIN 168
Ideální pro aplikace zahrnující tkáňové kultury. Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.