Tisk…
Ultranízkoteplotní mrazničky s 5 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
TDE30086FV5ID TDE40086FV5ID TDE50086FV5ID TDE60086FV5ID TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
REVCTDE30086FV5IDEA 490700 CZK
REVCTDE30086FV5ID REVCTDE40086FV5ID REVCTDE50086FV5ID REVCTDE60086FV5ID REVCTDE30086FV5I-U REVCTDE40086FV5I-U REVCTDE50086FV5I-U REVCTDE60086FV5I-U
Ultranízkoteplotní mrazničky s 5 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Ultranízkoteplotní mrazničky Thermo Scientific™ řady TDE, poháněné pohonem H, jsou vybaveny čtyřmi vzpřímenými modely s pěti vnitřními dvířky, které maximalizují skladovací kapacitu od 30 000 do 60 000 2ml lahviček. Řada TDE je udržitelné a spolehlivé řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř. Mezi prvky udržitelnosti patří přírodní ledničky a vodou foukaná pěna, která je v souladu s mnoha standardy udržitelnosti.
  • Snadno použitelný průvodce nastavením, protokol událostí, mapování teploty a stahování dat
  • Kapacitní
More Product Information