Tisk…

Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N) volumetric solution

Dodavatel: REAGECON
Varování

H22005 H22001
REGEH22005EA 3770 CZK
REGEH22005 REGEH22001
Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR