Tisk…
Chlorid draselný nasycený chloridem stříbrným, vodný roztok 4 mol/l (4 N) vodný roztok
Dodavatel: REAGECON
EFS4AC
REGEEFS4ACEA 1800 CZK
REGEEFS4AC
Chlorid draselný nasycený chloridem stříbrným, vodný roztok 4 mol/l (4 N) vodný roztok
Chlorid draselný nasycený chloridem stříbrným, vodný roztok
Vzorec: KCl+AgCl
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8