Tisk…
Bromid jodný 20 g/l in acetic acid (99%) Reag. Ph. Eur. 1043504
Dodavatel: REAGECON
Nebezpečí
1045901
REGE1045901EA 12430 CZK
REGE1045901
Bromid jodný 20 g/l in acetic acid (99%) Reag. Ph. Eur. 1043504
Bromid jodný
Vzorec: IBr
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011353
CAS číslo: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 2789
ADR: 8,II