Tisk…

Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504

Dodavatel: REAGECON

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

1043504
REGE1043504EA 12160 CZK
REGE1043504
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR