Tisk…

PIPES monosodná sůl

Dodavatel: G Bioscienes

RC-080 RC-079
RC-080EA 16920 CZK
RC-080 RC-079
PIPES monosodná sůl
PIPES monosodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065472
CAS číslo: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR