Tisk…

Olovo

Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí

NIST-C2417
PROONIST-C2417EA 39990 CZK
PROONIST-C2417
Olovo
Olovo
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR