Tisk…

měď

Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM

NIST-1034
PROONIST-1034EA 31010 CZK
PROONIST-1034
měď
měď
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR