Tisk…
Isonicotinamide
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
MM0552.01
PROOMM0552.01EA 39330 CZK
PROOMM0552.01
Isonicotinamide
Isonicotinamide
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…157 °C
MDL Number: MFCD00006432
CAS číslo: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2