Tisk…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
MM0235.04
PROOMM0235.04EA 22260 CZK
PROOMM0235.04
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58
Bod varu: 233
Bod tání: 47…48 °C
MDL Number: MFCD00013252
CAS číslo: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8 II