Tisk…
4-Chliranilin
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
MM0162.05
PROOMM0162.05EA 13540 CZK
PROOMM0162.05
4-Chliranilin
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007835
CAS číslo: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136