Tisk…

4'-Hydroxyacetophenone

Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM

MM0042.11
PROOMM0042.11EA 15610 CZK
PROOMM0042.11
4'-Hydroxyacetophenone
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…108 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002359
CAS číslo: 99-93-4
EINECS: 202-802-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR