Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
ICRS0334
PROOICRS0334EA 7410 CZK
PROOICRS0334
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
MDL Number: MFCD00002598
CAS číslo: 59-92-7
EINECS: 200-445-2