Tisk…
Kofein
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
ICRS0235
PROOICRS0235EA 7380 CZK
PROOICRS0235
Kofein
Kofein
Vzorec: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194.19
Bod tání: 235…239 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005758
CAS číslo: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM