Tisk…
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-3-C
PROOCIL-PCB-3-CEA 19050 CZK
PROOCIL-PCB-3-C
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)
Vzorec: C₁₂H₉Cl
MW: 188.66
Bod varu: 291
Bod tání: 77…78 °C
MDL Number: MFCD00013640
CAS číslo: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7