Tisk…
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 109)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-109-C
PROOCIL-PCB-109-CEA 25110 CZK
PROOCIL-PCB-109-C
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 109)
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 109)
Vzorec: C₁₂H₅Cl₅
CAS číslo: 74472-35-8