Tisk…
Chryzen
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
Synonyms: Chrysene, Benzo[a]phenanthrene, 1,2-Benzophenanthrene
BCR-269
PROOBCR-269EA 10720 CZK
PROOBCR-269
Chryzen
Chryzen
Vzorec: C₁₈H₁₂
Bod varu: 448 °C (1013 hPa)
Bod tání: 250…252 °C
Hustota: 1,274 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003698
CAS číslo: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b53ada7bfbe20e5c87288d6381bb2d9c07a25fc9&vid=bfe026bf022f095d2b5d65faccb9d1d2ebe00cd1&prid=web&clid=SAPDAM